Learn More
Heathrow Scientific™ Hexagonal Weighing Boats
Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Tamaño:
Extragrande, 127 x 89 x 31 mm
Grande: 102 x 76 x 22 mm
Pequeña; 38 x 25 x 9 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
- Doble las navecillas flexibles en ciertos puntos para formar boquillas de vertido
- Los fondos planos y los laterales inclinados proporcionan una transferencia precisa
- Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
- Intervalo de temperatura de -10 a 70 °C (14 a 158 °F)
- Se puede usar con analizadores de humedad de microondas
- Antiestático
- Grado alimentario de la FDA.
- Paquete de 500
- Desechables
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Color | White |
| Desechables | Desechables |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Hexagonal |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo | Navecilla de pesaje |
| Tamaño | Extragrande, 127 x 89 x 31 mm |
| Longitud (métrico) | 127 mm |
| Anchura (métrico) | 89 mm |
| Mostrar más |