Learn More
Heathrow Scientific™ Hexagonal Weighing Boats
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12367499 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Extragrande, 127 x 89 x 31 mm
Grande: 102 x 76 x 22 mm
Pequeña; 38 x 25 x 9 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Tamaño unitSize
12367499 Grande: 102 x 76 x 22 mm paquete de 500
12357499 Pequeña; 38 x 25 x 9 mm paquete de 500
12377499 Extragrande, 127 x 89 x 31 mm paquete de 500
3 options
Código de producto. 12367499
Marca: Heathrow Scientific™ HS14251C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Form spout by bending corner points together. Heathrow Scientific™ Hexagonal Weighing Boats include a wide, flat bottom to prevent tipping and spillage.
  • Doble las navecillas flexibles en ciertos puntos para formar boquillas de vertido
  • Los fondos planos y los laterales inclinados proporcionan una transferencia precisa
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Intervalo de temperatura de -10 a 70 °C (14 a 158 °F)
  • Se puede usar con analizadores de humedad de microondas
  • Antiestático
  • Grado alimentario de la FDA.
  • Paquete de 500
  • Desechables
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Color White
Desechables Desechables
Material Poliestireno
Forma Hexagonal
Esterilidad Non-sterile
Tipo Navecilla de pesaje
Tamaño Grande: 102 x 76 x 22 mm
Longitud (métrico) 102 mm
Anchura (métrico) 76 mm
Altura (métrico) 22 mm