Learn More
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje antiestáticas hexagonales
Código de producto. 15798187 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
9 mm
19 mm
22 mm
31 mm
Longitud (métrico):
38 mm
64 mm
102 mm
127 mm
Anchura (métrico):
25 mm
51 mm
76 mm
89 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Altura (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15798187 22 mm 102 mm 76 mm paquete de 500
15778187 9 mm 38 mm 25 mm paquete de 500
15788187 19 mm 64 mm 51 mm paquete de 500
15708197 31 mm 127 mm 89 mm paquete de 500
4 options
Código de producto. 15798187
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcione un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Las navecillas de pesaje antiestáticas hexagonales Fisherbrand™ son navecillas de poliestireno flexibles con superficies suaves.
  • Las navecillas flexibles pueden doblarse en ciertos puntos para formar boquillas de vertido.
  • Los fondos planos y los laterales inclinados proporcionan una transferencia precisa.
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Intervalo de temperatura de -10 a 70 °C (14 a 158 °F)
  • Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
  • Solo versión antiestática.
  • 1 color, 4 tamaños.
  • Paquete de 500
  • Todas cuentan con la aprobación para uso alimentario de la FDA
  • Desechables.
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Color Blanco
Desechables Desechables
Material Poliestireno
Forma Hexagonal
Esterilidad Non-sterile
Tipo Navecilla de pesaje antiestática
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Longitud (métrico) 102 mm
Anchura (métrico) 76 mm
Altura (métrico) 22 mm