Learn More
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje antiestáticas hexagonales
Código de producto. 15778187 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
9 mm
19 mm
22 mm
31 mm
Longitud (métrico):
38 mm
64 mm
102 mm
127 mm
Anchura (métrico):
25 mm
51 mm
76 mm
89 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Altura (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15778187 9 mm 38 mm 25 mm paquete de 500
15788187 19 mm 64 mm 51 mm paquete de 500
15708197 31 mm 127 mm 89 mm paquete de 500
15798187 22 mm 102 mm 76 mm paquete de 500
4 options
Código de producto. 15778187
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcione un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Las navecillas de pesaje antiestáticas hexagonales Fisherbrand™ son navecillas de poliestireno flexibles con superficies suaves.
  • Las navecillas flexibles pueden doblarse en ciertos puntos para formar boquillas de vertido.
  • Los fondos planos y los laterales inclinados proporcionan una transferencia precisa.
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Intervalo de temperatura de -10 a 70 °C (14 a 158 °F)
  • Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
  • Solo versión antiestática.
  • 1 color, 4 tamaños.
  • Paquete de 500
  • Todas cuentan con la aprobación para uso alimentario de la FDA
  • Desechables.
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Color Blanco
Desechables Desechables
Material Poliestireno
Forma Hexagonal
Esterilidad Non-sterile
Tipo Navecilla de pesaje
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Longitud (métrico) 38 mm
Anchura (métrico) 25 mm
Altura (métrico) 9 mm