Learn More
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje antiestáticas hexagonales
Código de producto. 15708197 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
9 mm
19 mm
22 mm
31 mm
Longitud (métrico):
38 mm
64 mm
102 mm
127 mm
Anchura (métrico):
25 mm
51 mm
76 mm
89 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15708197 31 mm 127 mm 89 mm paquete de 500
15778187 9 mm 38 mm 25 mm paquete de 500
15788187 19 mm 64 mm 51 mm paquete de 500
15798187 22 mm 102 mm 76 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15708197
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcione un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Las navecillas de pesaje antiestáticas hexagonales Fisherbrand™ son navecillas de poliestireno flexibles con superficies suaves.
  • Las navecillas flexibles pueden doblarse en ciertos puntos para formar boquillas de vertido.
  • Los fondos planos y los laterales inclinados proporcionan una transferencia precisa.
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Intervalo de temperatura de -10 a 70 °C (14 a 158 °F)
  • Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
  • Solo versión antiestática.
  • 1 color, 4 tamaños.
  • Paquete de 500
  • Todas cuentan con la aprobación para uso alimentario de la FDA
  • Desechables.
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Color Blanco
Desechables Desechables
Material Poliestireno
Forma Hexagonal
Esterilidad Non-sterile
Tipo Navecilla de pesaje antiestática
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Longitud (métrico) 127 mm
Anchura (métrico) 89 mm
Altura (métrico) 31 mm