Learn More
Solución de ácido hexafluorofosfórico, al 60 % de peso en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-141690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10733581 25 g Frasco de plástico 25 GR
10338140 500 g Frasco de plástico 500 GR
2 options
Código de producto. 10733581
Marca: Thermo Scientific Acros 191110250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16940-81-1 | HF6P
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16940-81-1 , 7664-38-2 , 7664-39-3 , 13537-32-1 , 13779-41-4 , 7732-18-5
Fórmula molecular HF6P
Número MDL MFCD00011350
Sinónimo Hydrogen hexafluorophosphate
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Hexafluorophosphoric acid
Color Colorless
Nombre de nota 60 wt% Solution in Water
Fórmula lineal HPF6
Composición contains the following products of hydrolysis: HPO2F2, H2PO3F, H3PO4 and HF. the presence of these hydrolysis products may rise the strength to over 70%
Fieser 01,42; 02,402
Densidad 1.7500g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolyzes slowly.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.97
Porcentaje de pureza ≥60% (PF6-content)
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.75
Cantidad 25 g
Forma física Solución fumante
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Gefahrenhinweis
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.