Learn More
Hexafluoro-2-(p-tolil)-2-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439286
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439286 5 g 5 g
11449286 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18123.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 2010-61-9 | C10H8F6O | 258.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2010-61-9
Fórmula molecular C10H8F6O
Peso molecular (g/mol) 258.16
Número MDL MFCD00015357
Clave InChI AOAVZPXKNQAALI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexafluoro-2-p-tolyl-2-propanol, 2-p-tolyl hexafluoroisopropanol, hexafluoro-2-4-tolyl isopropanol, hexafluoro-2-p-tolyl isopropanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-4-methylphenyl propan-2-ol, benzenemethanol, 4-methyl-.alpha.,.alpha.-bis trifluoromethyl, 4-methyl-alpha,alpha-bis trifluoromethyl benzyl alcohol, hexafluoro-2 p-tolyl isopropanol, benzenemethanol, 4-methyl-alpha,alpha-bis trifluoromethyl, hexafluoro-2-p-tolyl-i-propanol
PubChem CID 74829
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-metilfenil)propan-2-ol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexafluoro-2-(p-tolyl)-2-propanol
Punto de ebullición 181°C to 182°C
Índice de refracción 1.424
Cantidad 5 g
Beilstein 2127760
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.17
Porcentaje de pureza 97%