missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hexacloroetano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11353446
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11353446 500 g 500 g
11349095 100 g 100 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11353446

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14297.36

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 67-72-1 | C2Cl6 | 236.72 g/mol

Hexachloroethane is used as catalyst in preparation of chlorosilanes from hydrosilanes. It is also used to investigate the transformation of hexachloroethane in natural waters and as reagent during polycondensation reaction of p-aminobenzoic acid. It is used as a source of chlorine in the chlorodehydroxylation of alcohols in the presence of triphenylphosphine.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El hexacloroetano se utiliza como catalizador en la preparación de clorosilanos a partir de hidrosilanos. También se usa para investigar la transformación del hexacloroetano en aguas naturales y como reactivo durante la reacción de policondensación del ácido p-aminobenzoico. Se utiliza como fuente de cloro en la clorodehidroxilación de alcoholes en presencia de trifenilfosfina.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 67-72-1
Fórmula molecular C2Cl6
Peso molecular (g/mol) 236.72
Número MDL MFCD00000799
Clave InChI VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexachloroethane, perchloroethane, ethane, hexachloro, avlothane, carbon hexachloride, hexachlorethane, mottenhexe, distokal, distopan, distopin
PubChem CID 6214
ChEBI CHEBI:39227
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Hexachloroethane
Punto de fusión 185°C to 190°C (sublimation)
Densidad 2.091
Olor Camphor-like
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Beilstein 1740341
Índice Merck 14,4679
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,2-hexacloroetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.74
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.