Learn More
Hexacloroetano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046429
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11349095 100 g 100 g
11353446 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11349095
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14297.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 67-72-1 | C2Cl6 | 236.72 g/mol
Hexachloroethane is used as catalyst in preparation of chlorosilanes from hydrosilanes. It is also used to investigate the transformation of hexachloroethane in natural waters and as reagent during polycondensation reaction of p-aminobenzoic acid. It is used as a source of chlorine in the chlorodehydroxylation of alcohols in the presence of triphenylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexacloroetano se utiliza como catalizador en la preparación de clorosilanos a partir de hidrosilanos. También se usa para investigar la transformación del hexacloroetano en aguas naturales y como reactivo durante la reacción de policondensación del ácido p-aminobenzoico. Se utiliza como fuente de cloro en la clorodehidroxilación de alcoholes en presencia de trifenilfosfina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-72-1
Fórmula molecular C2Cl6
Peso molecular (g/mol) 236.72
Número MDL MFCD00000799
Clave InChI VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexachloroethane, perchloroethane, ethane, hexachloro, avlothane, carbon hexachloride, hexachlorethane, mottenhexe, distokal, distopan, distopin
PubChem CID 6214
ChEBI CHEBI:39227
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexachloroethane
Punto de fusión 185°C to 190°C (sublimation)
Densidad 2.091
Olor Camphor-like
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 1740341
Índice Merck 14,4679
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC hexacloroetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.74
Porcentaje de pureza 99%