missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Hex Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB6630), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30087792
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30087792 100 μL 100 microlitros
30088149 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30087792 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA553082

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

HHEX is a member of the homeobox family of transcription factors, many of which are involved in developmental processes. Expression in specific hematopoietic lineages suggests that this protein may play a role in hematopoietic differentiation. Establishes anterior identity at two levels 1) acts early to enhance canonical WNT-signaling by repressing expression of TLE4 and 2) acts later to inhibit NODAL-signaling by directly targeting NODAL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Hex
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB6630
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica HHEX
N.º de referencia del gen Q03014
Alias de gen hematopoietically expressed homeobox; hematopoietically expressed homeobox, related sequence 2; hematopoietically-expressed homeobox protein Hhex; HEX; Hex1; HHEX; Hhex-rs2; HMPH; homeobox; homeobox protein HEX; Homeobox protein PRH; homeobox, hematopoietically expressed; HOX11L-PEN; mHex; Prh; Prhx; proline-rich homeodomain-containing transcription factor
Símbolos de los genes HHEX
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Hex (100-133AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3087
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.