missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Hex Monoclonal Antibody (2B12)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15578772
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15578772 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15578772 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA519072

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: PLHKRKGGQV RFSNDQTIEL EKKFETQKYL SPPERKRLAK MLQLSERQVK TWFQNRRAKW RRLKQENPQS NKKEELESLD SSCDQRQDLP SEQNKGASLD SSQCS.

HHEX is a member of the homeobox family of transcription factors, many of which are involved in developmental processes. Expression in specific hematopoietic lineages suggests that this protein may play a role in hematopoietic differentiation. Establishes anterior identity at two levels 1) acts early to enhance canonical WNT-signaling by repressing expression of TLE4 and 2) acts later to inhibit NODAL-signaling by directly targeting NODAL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Hex
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2B12
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica HHEX
N.º de referencia del gen Q03014
Alias de gen hematopoietically expressed homeobox; hematopoietically expressed homeobox, related sequence 2; hematopoietically-expressed homeobox protein Hhex; HEX; Hex1; HHEX; Hhex-rs2; HMPH; homeobox; homeobox protein HEX; Homeobox protein PRH; homeobox, hematopoietically expressed; HOX11L-PEN; mHex; Prh; Prhx; proline-rich homeodomain-containing transcription factor
Símbolos de los genes HHEX
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HHEX (NP_002720, 133 a.a. ~ 237 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3087
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.