missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HES5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15644605
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15644605 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15644605

Marca: Invitrogen™ PA550676

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total HES5 protein.

Hairy and Enhancer-of-split homologues 5 (HES5) isa helix-loop-helix transcriptional factor that negatively regulates cell differentiation during embryogenesis. It contains one basic helix-loop-helix (bHLH) domain and one Orange domain. HES5 is reported to be a down stream effector of the Notch Signaling Pathway and is expressed in advanced ovarian serous adenocarcinomas as well as in cervical squamous carcinoma. Reports also suggest that HES5 is abundantly expressed in osteoarthritis along with Notch1 and Jagged1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HES5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.8 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica HES5
N.º de referencia del gen P70120, Q03062, Q5TA89
Alias de gen BHLHB38; Class B basic helix-loop-helix protein 38; hairy and enhancer of split 5; hairy and enhancer of split 5 (Drosophila); hes family bHLH transcription factor 5; Hes5; Hes-5; RP3-395M20.5; Transcription factor HES-5
Símbolos de los genes HES5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human hes family bHLH transcription factor 5.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15208, 388585, 79225
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.