missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HES1 Monoclonal Antibody (OTI7B9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17550662
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17550662 30 μL 30 microlitros
17530662 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17550662

Marca: Origene Technologies TA504045S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HES1 Monoclonal antibody specifically detects HES1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno HES1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7B9
Concentración 0.88 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TIMP2
N.º de referencia del gen P16035
Alias de gen BHLHB39; class B basic helix-loop-helix protein 39; FLJ20408; Hairy and enhancer of split 1; hairy and enhancer of split 1 (Drosophila); hairy and enhancer of split 1,; hairy homolog; Hairy-like; Hairy-like protein; hes family bHLH transcription factor 1; HES1; Hes-1; hHL; HL; HRY; RHL; transcription factor HES-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human TIMP2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7077
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.