missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HES1 Monoclonal Antibody (OTI7B9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17530662
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17530662 100 μL 100 microlitros
17550662 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17530662

Marca: Origene Technologies TA504045

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This protein belongs to the basic helix-loop-helix family of transcription factors. It is a transcriptional repressor of genes that require a bHLH protein for their transcription. The protein has a particular type of basic domain that contains a helix interrupting protein that binds to the N-box rather than the canonical E-box.

Especificaciones

Antígeno HES1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7B9
Concentración 0.88 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HES1
N.º de referencia del gen P35428, Q04666, Q14469
Alias de gen HES-1, HHL, HRY, bHLHb39
Símbolos de los genes HES1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human HES1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15205, 29577, 3280
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.