Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm Cámara Climática 750 L
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-10298004 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Modelo de puerta:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Modelo de puerta unitSize
18704594 Vidrio 1 unidad
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 18704594
Marca: Thermo Scientific™ ESG750
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Obtenga confianza en su producto al realizar pruebas de estabilidad y vida útil con las robustas Cámaras climáticas Heratherm diseñadas para cumplir con una variedad de demandas de control de calidad.
Temperature and humidity controls, well suited for stability testing, shelf life testing, and environmental testing.
  • Broad relative humidity range to cover many applications, including humidity levels below ambient.
  • Environmentally friendly water-efficient humidification system.
  • Minimal condensate in standard applications.
  • Integrated water tank; fixed water connection for in-house purified water option available.
  • Energy-efficient Peltier technology supports temperature stability and uniformity with lower energy usage compared to traditional compressors and without hazardous refrigerant.
  • Two access ports for independent data capture, and internal documentation of set and actual parameter values, along with event log to meet 21 CFR Part 11 requirements for process documentation.
  • Data retrieval via USB stick, Ethernet connection, or Thermo Cloud via OPC-UA standard.
  • Sample and process protection: Assign personalized access with user IDs; restrict access with standard door lock, or optional automated door lock; various alarm options to prevent operator of process issues.
  • Intuitive touchscreen interface with easy programmability of temperature cycles and process duration.
  • Simplified setup with no technician required; install using standard power cord.
  • IQ/OQ qualifications and other services available; visit thermofisher.com/chamberservice.
  • Inner glass door keeps environment stable, even when opening outer door. Glass door also available.
  • Rounded corners and removable shelving offer easy cleaning to help prevent cross-contamination.
  • Duplex interior electrical sockets for use of stirrers, shakers or other equipment inside the chamber are available as a factory-installed option. Choose from a variety of country-specific sockets. (Ordered with separate order code)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de alarma Audible and Visible
Capacidad (imperial) 26.5 cu.ft.
Capacidad del estante (imperial) 66.1 lbs
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Certificaciones/conformidad UL, CE
Salidas de datos USB, Ethernet
Capacidad (métrico) 750 L
Material de la cámara Powder-coated Cold Rolled Steel
Iluminación No
Material Powder-coated Cold Rolled Steel
N.º de estantes 3
Tipo de tapón Nema 5-20P
Humedad relativa 10 to 90%
Intervalo de temperatura (métrico) 0 to 70°C
Tipo Cámara de humedad
Pantalla 7 in. touchscreen user interface
Modelo de puerta Vidrio
Rango de humedad 10 - 90% RH
Resolución de humedad 0.1% RH
N.º de ruedas giratorias 4
Puertos 2 access ports
Programable Temperature and humidity ramping
Área del estante (imperial) 4.9 ft²
Área del estante (métrico) 0.46 m²
Material del estante Stainless Steel (304/1.4301)
Control de temperatura Microprocessor - programmable
Resolución de temperatura 0,1 °C
Estabilidad de la temperatura ≤ ±0.1°C @ 20°C to 37°C
Uniformidad de temperatura ≤ ±0.5°C @ 20°C to 37°C
Garantía 24 months
Consumo de agua 0.15 to 1 L per day
Resistividad del agua 0.05 - 1 MΩ
Anchura (imperial) 42.52 in.
Anchura (imperial) interior 33.07 in.
Anchura (imperial) del estante 22.6 in.
Anchura (métrico) 1080 mm
Anchura (métrico) interior 840 mm
Anchura (métrico) del estante 795 mm
Altura (imperial) 72.24 in.
Altura (imperial) interior 57.09 in
Altura (métrico) 1835 mm
Altura (métrico) interior 1450 mm
Fondo (imperial) 34.84 in.
Fondo interior (imperial) 24.8 in.
Fondo (métrico) 885 mm
Fondo interior (métrico) 630 mm
Peso con embalaje (imperial) 820 lbs
Peso con embalaje (métrico) 372 kg
Requisitos eléctricos 100/240V, 50/60 Hz, 1400W
Tensión 100/115/220/230 V
Vataje 1400 W