Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™
Código de producto. 12655306 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
66 l
104 l
178 l
381 l
702 l
Tensión:
230 V
Material:
Acero inoxidable
Acero revestido
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 12655306
Marca: Thermo Scientific™ 51029326
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Consiga una seguridad excepcional al manejar muestras gracias a las incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm, que incluyen una exclusiva rutina de descontaminación a 140 °C, puertas con cierre y alarmas.
Consiga una seguridad excepcional al manejar muestras gracias a las incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™, que incluyen una exclusiva rutina de descontaminación a 140 °C, una puerta de incubadora con cierre y alarma de acceso restringido y alarmas automáticas por exceso o defecto de temperatura. Hay disponibles modelos con exterior de acero inoxidable, que cuentan con una superficie resistente a la corrosión, sólida y fácil de limpiar que satisface las exigentes necesidades de los laboratorios farmacéuticos y clínicos.
Características:
  • La convección doble ofrece versatilidad para distintas aplicaciones (salvo en las unidades de gran capacidad)— velocidad del ventilador ajustable de 0 a 100%
  • Temporizador digital avanzado que permite programar ciclos de encendido o apagado de forma diaria o semanales
  • Interior de acero inoxidable fácil de limpiar (AISI 304)
  • Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura
  • Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
  • Sensor de muestras opcional que proporciona la temperatura exacta de la muestra en pantalla
  • Puerta con cierre y con alarma de acceso restringido (salvo en las unidades de gran capacidad)
  • Tamaño excepcionalmente pequeño
Estabilidad de la temperatura:
  • Amplio intervalo de temperatura de 5°C por encima de la temperatura ambiente a 105°C—, adecuado para operaciones de secado
  • Alarma automática de exceso o defecto de temperatura
  • Puerta interior de vidrio que permite ver las muestras sin alterar la temperatura
Ciclo de descontaminación a 140°C
  • A 140 °C, los microorganismos contaminantes se reducen al mínimo, —comparable con una esterilización— en un ciclo de seis horas
  • Los elementos interiores no requieren esterilización en autoclave por separado
  • Certificada por un instituto microbiológico acreditado
Información para pedidos:
la disponibilidad puede variar según el país.
Garantía 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 13,45 pies cúb.
Tipo de controlador Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío
Descripción 400 l; exterior de acero inoxidable; 230VAC
Capacidad (métrico) 381 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Convection Type Convección mecánica
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2 suministrados/39 máx.
Tipo de tapón Específico del país
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 105 °C
Tipo Incubadora microbiológica
Estabilidad de la temperatura ±0,2°C @ 37°C
Uniformidad de temperatura ±0,2°C @ 37°C
Temporizador semanal / tiempo real / hora
Dimensiones interiores (F x An x Al) 20,6 x 21,4 x 52,6 pulg (52,4 x 54,4 x 133,5 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 77 x 77,8 x 154,5 cm
Longitud (imperial) 30,3 in
Longitud (métrico) 77 cm
Anchura (imperial) 30,6 in
Anchura (imperial) interior 21,4 in
Anchura (métrico) 77,8 cm
Anchura (métrico) interior 54,4 cm
Altura (imperial) 60,8 in
Altura (imperial) interior 52,6 in
Altura (métrico) 154,5 cm
Altura (métrico) interior 133,5 cm
Fondo interior (imperial) 20,6 in
Fondo interior (métrico) 52,4 cm
Peso (imperial) 317 lb
Peso (métrico) 144 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Vataje 1400 W
Amperaje 6 A
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.