Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ KS Options and Accessories
Código de producto. p-4377244 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Cesta de utilidades
Cestillo de empleo general para su uso con barras de colgar
Módulo de superficie de trabajo indentada
Módulo de superficie de trabajo plana
Superficie de trabajo amortiguada por vibración
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11861601 Superficie de trabajo amortiguada por vibración cada uno
11891591 Módulo de superficie de trabajo plana cada uno
10627824 Módulo de superficie de trabajo plana cada uno
10310364 Módulo de superficie de trabajo indentada cada uno
10460484 Cesta de utilidades cada uno
10062402 Módulo de superficie de trabajo indentada cada uno
11871601 Superficie de trabajo amortiguada por vibración 1 PCS
11881591 Módulo de superficie de trabajo plana 1 PCS
11811601 Módulo de superficie de trabajo indentada cada uno
10134173 Módulo de superficie de trabajo indentada cada uno
10224354 Cestillo de empleo general para su uso con barras de colgar 1 PCS
10015133 Módulo de superficie de trabajo plana cada uno
10499553 Módulo de superficie de trabajo indentada cada uno
13 options
Código de producto. 11861601
Marca: Thermo Scientific™ 50073757
Superficies de trabajo, transiciones de escape y cestas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Superficie de trabajo con amortiguación de la vibración de 300 mm de ancho, para equipos de pesaje y microscopía (316SS)
Tipo de producto Superficie de trabajo amortiguada por vibración
Anchura exterior (métrico) 300 mm
Material de la carcasa 316 SS
Para utilizar con (equipo) Cabina de seguridad para productos biológicos
Anchura (métrico) 300 mm