Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ KS Options and Accessories
Superficies de trabajo, transiciones de escape y cestas
Marca:  Thermo Scientific™ 50073669
503.30 EUR hasta el 2025-11-21
Use el código promocional "24149" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10310364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00€
    591.00€ / cada uno
    Ahorro 44.00€
    6% Descuento
Descripción
Superficies de trabajo, transiciones de escape y cestas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Módulo de superficie de trabajo con muescas de 900 mm de ancho (316SS)
900 mm
900 mm
Módulo de superficie de trabajo indentada
316 SS