Learn More
Thermo Scientific™ Cabinas de seguridad para productos biológicos Herasafe™ 2030i
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
La serie de cabinas de seguridad biológica Herasafe 2030i aprovecha el legado del liderazgo mundial en diseño de BSC con innovaciones que optimizan la prevención de la contaminación, la comodidad del usuario y la gestión de la información para ofrecer las cabinas de clase II más avanzadas tecnológicamente disponibles.
Equipado con funciones de automonitorización inteligentes, una intuitiva interfaz gráfica de pantalla táctil y conectividad integrada para conservar los esenciales datos de rendimiento, el sistema HeraSafe 2030i ofrece un rendimiento de precisión inigualable para complejas aplicaciones de cultivo celular y otros trabajos delicados que requieren que se garantice la seguridad del producto, el personal y del medio ambiente.
- Interfaz de pantalla táctil GUI
- Iluminación interior de LED
- Salida de datos compatible con la nube
- Luz UV de haces cruzados autoajustable
- Reposabrazos ergonómicos (opcional).
- Acceso versátil SmartPort
- Compensación automática SmartFlow Plus.
- Interior de acero inoxidable 316.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Herasafe 2030i, 1,2 m, con abertura de guillotina de 200 mm, luz UV de haces cruzados en las paredes laterales. |
| Certificaciones/conformidad | EN 12469 |
| Material de la cámara | Acero inoxidable (316) |
| Tipo de producto | Cabina de seguridad para productos biológicos |
| Modelo | Herasafe 2030i |
| Salidas | 2 en la pared trasera |
| Abertura de guillotina (métrico) | 200 mm |
| Anchura exterior (imperial) | 51,1 in |
| Pantalla | Interfaz gráfica de usuario de 7 pulg |
| Eficacia de filtro | 0,99995 |
| Mostrar más |