Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para cabinas de flujo laminar Heraguard™ ECO
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Integre los accesorios para cabina de flujo laminar Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO con la cabina de flujo laminar ECO para aumentar la flexibilidad y mejorar las operaciones. Las opciones incluyen válvulas de medios, válvula de solenoide, envoltorios para superficies de trabajo en acero inoxidable, modificaciones de la ventana lateral, cubiertas nocturnas resistentes a la luz UV, kits de protección de parabrisas y accesorios adicionales.
†Gracias a los motores de CC, las cabinas de flujo laminar Heraguard ECO consumen menos energía, por lo que emiten menos calor en el laboratorio en comparación con las tradicionales cabinas de flujo laminar de motor de CA. Según los datos de pruebas internas y del University of Michigan Field Study, publicado en American Biotechnology Laboratory.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | ECO 1,8/95 |
| Descripción | Cubierta nocturna resistente a la luz UV |
| Tipo de producto | Cubierta |
| Opciones de configuración | Instalada in situ |