Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para cabinas de flujo laminar Heraguard™ ECO
Código de producto. 15138922 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Accesorios generales
Cubierta
Kits de cristal protector
Válvulas de medios
Válvulas de solenoide
Para utilizar con (equipo):
ECO 0,9
ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
ECO 1,2
ECO 1,5
ECO 1,8
ECO 1,8/95
ECO de 1,2 a 1,8/95
Tamaños de HPH 12
Tamaños de HPH 15
Tamaños de HPH 18
Tamaños de HPH 9
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Para utilizar con (equipo) unitSize
15138922 Cubierta ECO 1,8 cada uno
10418631 Válvulas de medios ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 cada uno
10375393 Válvulas de medios ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 cada uno
12173871 Kits de cristal protector Tamaños de HPH 9 cada uno
10692985 Accesorios generales ECO 0,9 1 PCS
10203924 Accesorios generales ECO de 1,2 a 1,8/95 cada uno
15118922 Cubierta ECO 1,2 cada uno
10263222 Válvulas de solenoide ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 cada uno
10093783 Válvulas de medios ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 cada uno
10036291 Válvulas de medios ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 cada uno
12576528 Kits de cristal protector Tamaños de HPH 12 cada uno
15108922 Cubierta ECO 0,9 cada uno
10131747 Kits de cristal protector Tamaños de HPH 15 cada uno
10545892 Válvulas de medios ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 cada uno
11851571 Válvulas de medios ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 1 PCS
15128922 Cubierta ECO 1,5 cada uno
15124233 Kits de cristal protector Tamaños de HPH 18 cada uno
15148922 Cubierta ECO 1,8/95 cada uno
18 options
Código de producto. 15138922
Marca: Thermo Scientific™ 50139420
Integre los accesorios para cabina de flujo laminar Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO con la cabina de flujo laminar ECO para aumentar la flexibilidad y mejorar las operaciones.
Integre los accesorios para cabina de flujo laminar Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO con la cabina de flujo laminar ECO para aumentar la flexibilidad y mejorar las operaciones. Las opciones incluyen válvulas de medios, válvula de solenoide, envoltorios para superficies de trabajo en acero inoxidable, modificaciones de la ventana lateral, cubiertas nocturnas resistentes a la luz UV, kits de protección de parabrisas y accesorios adicionales.
†Gracias a los motores de CC, las cabinas de flujo laminar Heraguard ECO consumen menos energía, por lo que emiten menos calor en el laboratorio en comparación con las tradicionales cabinas de flujo laminar de motor de CA. Según los datos de pruebas internas y del University of Michigan Field Study, publicado en American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) ECO 1,8
Descripción Cubierta nocturna resistente a la luz UV
Tipo de producto Cubierta
Opciones de configuración Instalada in situ