Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas Multifuge™ X3
Procese una gama de aplicaciones de uso general, entre otras, cultivo celular, microplaca, bioproducción, separación de los componentes de la sangre y microbiología, con esta serie de centrífugas.
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme con IVD; IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101; los modelos de 230 V cumplen EN 292, EN 61326, EN 55011B. UL, CE, CSA, bioseguridad certificada |
|---|---|
| Tipo de controlador | Microprocesador |
| Capacidad | 4 x 1000 ml (4 l) |
| RCF máx. | 25314 xg |
| Vel. máx | 15200 rpm |
Descripción
Procese una gama de aplicaciones de uso general, entre otras, cultivo celular, microplaca, bioproducción, separación de los componentes de la sangre y microbiología, con la serie de centrífugas Thermo Scientific™ Multifuge™ X3. Con una capacidad de procesamiento líder en el sector y un funcionamiento con bajo consumo energético, esta serie puede procesar hasta un 40 % más de tubos cónicos en la configuración de rotor basculante y un 100 % más en la configuración de ángulo fijo. Una amplia gama de rotores y adaptadores, entre otros, los ligeros rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite™, permite trabajar con diferentes aplicaciones de laboratorio.
Funcionamiento sencillo:- El sistema ofrece un panel de control intuitivo con pantalla digital.
- La detallada información sobre el funcionamiento, que incluye la presentación de los parámetros ajustados y reales, maximiza el rendimiento de los ciclos y la exactitud de la temperatura con el fin de proteger mejor las muestras.
- El usuario puede ajustar con facilidad la velocidad, el tiempo y la temperatura, incluso durante los ciclos, gracias al práctico teclado que permite introducir directamente los valores.
- La tecnología innovadora de bloqueo de la tapa facilita su cierre y bloqueo con un solo dedo, incluso en mesas altas, con apertura automática opcional de la tapa.
- El sistema de gestión de temperatura doble muestra la temperatura del aire de la cámara y la temperatura de las muestras, lo que garantiza el control exacto de la temperatura de las muestras durante el ciclo.
Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
- El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
- El usuario tiene fácil acceso a la cámara, lo que permite agilizar la limpieza, conseguir un entorno de trabajo más sano y prolongar la vida útil de la unidad.
Sistema de sellado de cestillos Thermo Scientific™ ClickSeal™:
- Sistema de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las abrazaderas complicadas.
- Apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
- Certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.
Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™:
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- El sistema optimiza la seguridad y mejora las separaciones.
Diseño para ahorrar espacio:
- El tamaño compacto permite ahorrar espacio.
- La altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la manipulación de las muestras y la limpieza de la unidad.
Bajo consumo energético:
- El diseño permite ahorrar hasta el 40 % de energía según los protocolos estándar del sector, como las separaciones de componentes de la sangre y el procesamiento de tubos cónicos.
Modelo ventilado Multifuge X3:
- Dimensiones: 67 x 56,5 x 36 cm (L x An x Al) [90 cm de altura con tapa abierta] (26,4 x 22,2 x 14,2 pulg [35,4 pulg con tapa abierta])
- Peso neto: 86 kg (189,6 lb)
Modelo refrigerado Multifuge X3R:
- Para aplicaciones de alto rendimiento con muestras sensibles a la temperatura
- Sistema de refrigeración sin CFC
- Intervalo de temperatura: De -10° a +40 °C
- Función de preenfriamiento con botón directo
- 67 × 74,5 × 36 cm (L x An x Al) [90 cm de altura con tapa abierta] (26,4 × 29,3 × 14,2 pulg [35,4 pulg con tapa abierta])
- Peso neto: 116 kg (255,7 lb)
Información para pedidos:
Para ofrecer la máxima versatilidad, la serie de centrífugas Multifuge X3 permite trabajar con una amplia gama de rotores y adaptadores, entre otros, los rotores Thermo Scientific™ Fiberlite™, y un mínimo de 16 configuraciones de rotores. Todos los rotores y adaptadores de tubos se venden por separado.
Recomendado para:
- Cultivo celular
- Microplacas
- Bioproducción
- Seguridad alimentaria
- Separación sanguínea
- Procesamiento de fluidos corporales
- Industria farmacéutica
- Biotecnología
- Células madre
- Microbiología
- Biología molecular
- Proteómica
- Genómica
Especificaciones
| Conforme con IVD; IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101; los modelos de 230 V cumplen EN 292, EN 61326, EN 55011B. UL, CE, CSA, bioseguridad certificada | |
| 4 x 1000 ml (4 l) | |
| 15200 rpm | |
| Digital | |
| 99 programas (5 con tecla de acceso directo) |
| Microprocesador | |
| 25314 xg | |
| Multifuge™ | |
| Inducción sin escobillas de accionamiento directo y perfil bajo | |
| 99 h, 59 min. y función HOLD |