Learn More
HER2/ErbB2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16836395 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16836395 20 μL 20 microlitros
16826395 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16836395
Marca: Proteintech 511051AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This protein is a regulatory subunit of the condensin-2 complex, a complex which establishes mitotic chromosome architecture and is involved in physical rigidity of the chromatid axis.
Especificaciones
Antígeno HER2/ErbB2
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.16 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ERBB2
N.º de referencia del gen P04626
Alias de gen CD340, ERBB2, HER 2, HER 2/neu, HER2, MLN 19, MLN19, NEU, NGL, p185, p185erbB2, Proto oncogene c ErbB 2, Proto oncogene Neu, TKR1
Símbolos de los genes ERBB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2064
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG