missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The HER2/ErbB2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human HER2/ErbB2. This antibody recognizes human antigen. The HER2/ErbB2 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HER2/ErbB2 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1B12A7 |
| Concentración | 2000 μg/mL |
| Conjugado | CoraLite 488 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 100 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 2064 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?