Learn More
Heptane, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Código de producto. 15683750
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
No disponible
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15683750
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 322874X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Puriss. P.a., React. farmacopea europea, ≥ 99 % base de n-heptano (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptane
Punto de fusión -91°C
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.684g/mL at 25°C
Punto de ebullición 98.2°C to 98.4°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 0.07
Temperatura de inflamación −4°C (24.8°F)
Punto de ignición 433°F
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción n20/D 1.3870 to 1.3880
Residuos después de la evaporación 0 to 0.001%
Ácido valorable Free acid (as CH3COOH): ≤0.0005%
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH3
Presión de vapor 40mmHg (20°C), 83mmHg (37.7°C)
Número UN UN1206
Beilstein 1730763
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.2g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% n to heptane basis (GC)
Grado Puriss. P.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Heptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.