Learn More
Heptaldehído, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-140482 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ML
50 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10497110 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10214730 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10075903 1 L Frasco de vidrio 1 litro
3 options
Código de producto. 10497110
Marca: Thermo Scientific Acros 120320500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-71-7 | C7H14O | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-71-7
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00007028
Clave InChI FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal
PubChem CID 8130
ChEBI CHEBI:34787
Nombre IUPAC heptanal
SMILES CCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptaldehyde
Nombre de nota 95%
Punto de fusión -42.0°C
Color Beige amarillento a blanco
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 150.0°C
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5CHO
Índice de refracción 1.4115 to 1.4135
Cantidad 50 mL
Beilstein 01, II, 750
Índice Merck 15, 4693
Gravedad específica 0.82
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Estabilizante 100ppm hydroquinone
Viscosidad 0.977 mPa.s (15°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo, cristales o trozos