Learn More
Heptafluorobutiramida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406994
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406994 10 g 10 g
11416994 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406994 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21466.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 662-50-0 | C4H2F7NO | 213.055 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 662-50-0
Fórmula molecular C4H2F7NO
Peso molecular (g/mol) 213.055
Número MDL MFCD00039773
Clave InChI FOBJABJCODOMEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptafluorobutyramide, perfluorobutyramide, butanamide, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, heptafluorobutanamide, heptafluorobutyroamide, heptafluoro-n-butyramide, butyramide, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyramide, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-butyramide, butyramide, alpha,alpha,beta,beta,gamma,gamma,gamma-heptafluoro
PubChem CID 12626
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanamida
SMILES C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptafluorobutyramide
Punto de fusión 102°C to 106°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1790527
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.06
Porcentaje de pureza 97%