Learn More
Heptafluoro-2-yodopropano, 97 %, estabilizado con polvo de cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046839
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11379215 5 g 5 g
11389215 25 g 25 g
11399215 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11379215
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16523.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 677-69-0 | C3F7I | 295.926 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 677-69-0
Fórmula molecular C3F7I
Peso molecular (g/mol) 295.926
Número MDL MFCD00042089
Clave InChI BBZVTTKMXRPMHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptafluoroisopropyl iodide, perfluoroisopropyl iodide, heptafluoro-2-iodopropane, 2-iodoheptafluoropropane, propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-iodo, 2-iodoperfluoropropane, propane, heptafluoro-2-iodo, perfluoro-2-iodopropane, heptafluoroisopropyliodide, 2-heptafluoroisopropyliodide
PubChem CID 33978
Nombre IUPAC 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-yodopropano
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptafluoro-2-iodopropane
Nombre de nota stabilized with copper powder
Punto de fusión -56°C
Densidad 2.1
Punto de ebullición 38°C
Fórmula lineal (CF3)2CFI
Índice de refracción 1.33
Cantidad 5 g
Beilstein 1841228
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.93
Porcentaje de pureza 97%