Learn More
Heptafluoro-2,3,3-triclorobutano, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7045552
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327576 25 g 25 g
11337576 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11128.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335-44-4
Fórmula molecular C4Cl3F7
Peso molecular (g/mol) 287.383
Número MDL MFCD00018065
Clave InChI ZPGMWBFCBUKITA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane, 2,2,3-trichloroheptafluorobutane, heptafluoro-2,2,3-trichlorobutane, butane, 2,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro, acmc-20aks6, 2,3-trichloroheptafluorobutane, butane,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 78977
Nombre IUPAC 2,2,3-tricloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobutano
SMILES C(C(C(F)(F)F)(Cl)Cl)(C(F)(F)F)(F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane
Punto de fusión 4°C
Densidad 1.748
Punto de ebullición 97°C to 98°C
Fórmula lineal CF3CCl2CFClCF3
Índice de refracción 1.353
Cantidad 25 g
Beilstein 1777522
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.39
Porcentaje de pureza 98%