Learn More
HEPPSO, solución tampón de 0,2 M, pH 8,0, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7058224
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
Código de producto. 15454899
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62529.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68399-78-0
Fórmula molecular C9H20N2O5S
Peso molecular (g/mol) 268.328
Número MDL MFCD00038351
Clave InChI GIZQLVPDAOBAFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 100205
ChEBI CHEBI:32951
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-3-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]propano-1-sulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPPSO buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 8.0
Forma física Líquida
Cantidad 100 mL