Specifications
| Absorbancia | (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm, 0.02 at 280nm, 0.04 at 260nm |
| Nombre del producto químico o material | HEPES sodium salt |
| Condiciones de absorbancia | (0.1M aq. soln.) |
| Nombre de nota | 99% |
| Color | Blanco |
| pH | 9.5 to 10.5 (1% aq. soln.) |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Show More |