Learn More
Melford HEPES Sodium Salt
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
pKa (20°C): 7.45-7.65
pH Range: 6.8-8.2
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HEPES, Sodium Salt |
| CAS | 75277-39-3 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C8H17N2O4SNa |