Learn More
Tampón de extracción de proteínas HEPES (5X), Thermo Scientific™
Código de producto. 15435569
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
15435569 500 mL 500 ml
15425569 250 mL 250 ml
2 options
Código de producto. 15435569
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63297.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES protein extraction buffer
Color Incolora
Concentración 5X.
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL