Learn More
Tampón de extracción de proteínas HEPES (5X), Thermo Scientific™
Código de producto. 15425569
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425569 250 mL 250 ml
15435569 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63297.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES protein extraction buffer
Color Incolora
Concentración 5X.
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL