Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lisis HEPES con Triton™ X-100, 2X
Código de producto. 15485109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
15485109 250 ml 250 ml
15475109 125 ml 125 ml
2 options
Código de producto. 15485109
Marca: Thermo Scientific™ J62809.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 250 ml
Formato Líquido
Tipo de producto Reactivo para lisis celular
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes