Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lisis HEPES con Triton™ X-100, 2X
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 125 ml |
| Formato | Líquido |
| Tipo de producto | Reactivo para lisis celular |
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Temperaturas ambientes |