Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal hemisódica HEPES
Código de producto. 15454329
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
15454329 250 g 250 g
15444329 100 g 100 g
15464329 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 15454329
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61830.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Tampón zwitteriónico A
HEPES hemisodium salt is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal hemisódica HEPES es un tampón común para las ciencias biológicas, especialmente utilizado en el cultivo celular para mantener el pH fisiológico. Actúa como un componente tamponador, que se utiliza en la preparación de tampones. Se describe como uno de los mejores tampones multiuso disponibles para su uso en investigación biológica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103404-87-1
Fórmula molecular C8H17N2NaO4S
Peso molecular (g/mol) 260.28
Número MDL MFCD00036463
Clave InChI RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
Nombre IUPAC sodio;2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etansulfonato
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES hemisodium salt
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.58