Learn More
HEPES, solución 1M, pH 7,3, calidad para biología molecular, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082831 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frascos Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15624198 100 mL Frascos Nalgene 100 ml
15855388 500 mL Frascos Nalgene 500 ml
15865388 1 L Frascos Nalgene 1 litro
3 options
Código de producto. 15624198
Marca: Thermo Scientific J16924AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES
Concentración Solución de 1 M.
pH 7.3
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Envase Frascos Nalgene
Beilstein 883043
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etano-1-sulfónico
Grado Biología molecular