Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,5
Código de producto. p-7042074
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
Código de producto. 15433889
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61275.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES is typically used in cell culture at concentration between 5mM to 30 mM. It is used in cell culture media, in biopharma buffer formulations (both upstream and downstream), and in diagnostic reagents. HEPES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, bioactives, proteins and growth factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
HEPES se utiliza habitualmente en cultivos celulares con una concentración entre 5 mM y 30 mM. Se utiliza en medios de cultivo celular, en formulaciones de tampón en el sector biofarmacéutico (en las fases anteriores y posteriores) y en reactivos de diagnóstico. Los tampones a base de HEPES se utilizan en bioprocesos de purificación de anticuerpos, bioactivos, proteínas y factores de crecimiento.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]etanosulfónico
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 7.5
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Fully miscible in water.