missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Hepatitis G Virus Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11546573
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11546573 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11546573

Marca: Invitrogen™ PA14100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-4100 detects the hepatitis G virus (HGV). PA1-4100 has been successfully used in Western blot procedures. The PA1-4100 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues C(2268) D K C E A R Q E(2276) of HGV.

Hepatitis G virus is from a group of viruses called GB viruses (GB virus A, GB virus B and GB virus C) and is also designated as GB virus C (GBV C). HGV is a positive stranded RNA virus, with a genome of 10 KB and appears, on the basis of genome length and organisation, to be a member of the Flaviviridae and distinct from the hepatitis C virus (HCV). HGV infection appears to be transmitted following receipt of blood from HGV RNA positive donors, however, these patients have only moderate liver enzyme elevations and do not develop chronic liver disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Hepatitis G Virus
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
Alias de gen GBC glycoprotein E2; GBV-C; HepG; HGV
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues C(2268) D K C E A R Q E(2276) of HGV.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.