missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Hepatitis C Virus NS3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17249783 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17249783 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17249783

Marca: Invitrogen™ PA5117285

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Centrifuge briefly prior to opening.

Hepatitis C virus (HCV) is a small (55-65 nm in size), enveloped, positive-sense single-stranded RNA virus of the family Flaviviridae. The hepatitis C virus is the cause of hepatitis C and some cancers such as liver cancer (hepatocellular carcinoma, abbreviated HCC) and lymphomas in humans. Nonstructural protein 3 (NS3), also known as p-70, is a viral nonstructural protein that is 70 kDa cleavage product of the hepatitis C virus polyprotein. It acts as a serine protease. C-terminal two thirds of the protein also acts as helicase and nucleoside triphosphatase. First (N-terminal) 180 aminoacids of NS3 has additional role as cofactor domains for NS2 protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Hepatitis C Virus NS3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Alias de gen HCV; HCV NS3; Hepatitis C Virus; HepC; HepC NS3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the N-terminus region of Hepatitis C virus NS3 protein (HCV 1b (strain Con1)). The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.