missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Hepatitis C Virus NS3 Monoclonal Antibody (24-8)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11583933
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11583933 250 μg 250 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11583933

Marca: Invitrogen™ MA121375

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-21375 detects Hepatitis C Virus in Virus samples.

Hepatitis C virus (HCV) is a small (55-65 nm in size), enveloped, positive-sense single-stranded RNA virus of the family Flaviviridae. The hepatitis C virus is the cause of hepatitis C and some cancers such as liver cancer (hepatocellular carcinoma, abbreviated HCC) and lymphomas in humans. Nonstructural protein 3 (NS3), also known as p-70, is a viral nonstructural protein that is 70 kDa cleavage product of the hepatitis C virus polyprotein. It acts as a serine protease. C-terminal two thirds of the protein also acts as helicase and nucleoside triphosphatase. First (N-terminal) 180 aminoacids of NS3 has additional role as cofactor domains for NS2 protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Hepatitis C Virus NS3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 24-8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.2
Alias de gen HCV; HCV NS3; Hepatitis C Virus; HepC; HepC NS3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A highly antigenic polypeptide consisting of essential sequences of at least 60 residues in length, which were selected from genes encoding the NS-3 region of Chinese HCV strains.
Método de purificación Protein G
Cantidad 250 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.