Learn More
Heparan Sulfate Proteoglycan 2 Antibody (A74), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-23523MFV610
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18492435
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00€
    619.50€ / 0.10 ml
    Ahorro 35.50€
    5% Descuento
Beschreibung
Beschreibung
Heparan Sulfate Proteoglycan 2 Monoclonal antibody specifically detects Heparan Sulfate Proteoglycan 2 in Human, Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Affinity Purification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Heparan Sulfate Proteoglycan 2
Monoclonal
mFluor Violet 610 SE
basement membrane-specific heparan sulfate proteoglycan core protein, endorepellin (domain V region), heparan sulfate proteoglycan 2, HSPG, perlecan, perlecan proteoglycan, PLCSchwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), PRCAN, SJA, SJS, SJS1
Bovine corneal endothelial cells
0.1 mL
Cell Biology
3339
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Affinity Purification
A74
50 mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Bovine
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt