Learn More
Cytiva Cápsula HEPA con membrana Versapor™
Descripción
- La membrana porosa proporciona altos caudales de aire a baja presión diferencial y prolonga la vida útil del filtro
- Garantiza una retención del 99,97 % del aire libre de partículas en aerosol DOP de 0,3 μm
- Diseñada solo para aplicaciones de laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | Copolímero acrílico en un soporte no tejido |
| Tamaño de poro | 1,2 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 860 cm2 |
| Estilo de salida | 9,53 mm (3/8 pulg.) FNPT y manguera dentada |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?