Learn More
Hemopexin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16815054 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16815054 20 μL 20 microlitros
16805054 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16815054
Marca: Proteintech 157361AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Hemopexin is a serum glycoprotein that binds heme and transports it to the liver for breakdown and iron recovery, after which the free hemopexin returns to the circulation. Structurally, hemopexin consists of two similar halves of approximately two hundred amino acid residues connected by a histidine-rich hinge region. Each half is itself formed by the repetition of a basic unit of some 35 to 45 residues.
Especificaciones
Antígeno Hemopexin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica HPX
N.º de referencia del gen P02790
Alias de gen hemopexin, HPX
Símbolos de los genes HPX
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Hemopexin Fusion Protein Ag8533
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3263
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG