Learn More
Invitrogen™ Hemoglobin Chimeric Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2A1)
Descripción
Specificity: 2A1 exhibited polyreactive recognition of peptide 100-119 from the alpha subunit and peptide 100-119 frmo the beta subunit. Moreover, 2A1 bound Hb and the Hb-haptoglobin complex with equal efficiency, implying different binding sites on Hb for haptoglobin and 2A1. 2A1 was also found to distinguish between Hb and metHb. Preparation: Murine hybridomas were generated using spleen cells from aging (8-10 month old) NZB/W F1 animals. Hybridomas secreting antibodies reactive to murine hemoglobin were subcloned by limiting dilution and antibody isotypes determined using commercial reagents. Eight-week-old NZB/W F1 were immunized subcutaneously with 50 mg mHb antigen emulsified in Complete Fruends Adjuvant.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | Hemoglobin Chimeric |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 2A1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.02% ProClin 300 |
| génica | HBB |
| N.º de referencia del gen | P01942 |
| Alias de gen | alpha one globin; alpha-1 globin; alpha-1-globin; alpha-2 globin chain; Alpha-globin; ALPHA-GLOBIN GENE; delta globin; Haemoglobin; Hb; HBA1; HbA1c; HBA2; HBA-T3; HBH; hemoglobin alpha 1 globin chain; Hemoglobin alpha chain; Hemoglobin subunit alpha; hemoglobin subunit alpha 1; hemoglobin, alpha 1 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.