missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hemoglobin A2 Antibody (HBA/9193R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-23980CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Hemoglobin A2 Monoclonal antibody specifically detects Hemoglobin A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Hemoglobin A2 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| alpha globin, alpha-2 globin, Alpha-globin, Hemoglobin alpha chain, hemoglobin subunit alpha, hemoglobin, alpha 2 | |
| Recombinant fragment (around aa1-100) of human Hemoglobin A2 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cardiovascular Biology | |
| 3040 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HBA/9193R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido