Learn More
Helios Italquartz Platos hemisféricos con boquilla, transparentes
Descripción
- Transparente
- Fondo redondo
- Incluye boquilla
- Químicamente inertes
- Excelente aislamiento eléctrico
- Excelente robustez y durabilidad.
- Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Transparentes, incluye boquilla |
| Forma del fondo | Forma redonda |
| Capacidad (métrico) | 90 cc |
| Material | Cuarzo |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Plato Hemisférico |
| Incluye | Boquilla |
| Altura (métrico) | 36 mm |
| Diámetro (métrico) | 93 mm |