Learn More
Hemina (porcina), + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081267
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11499093 1 g 1 g
11409103 5 g 5 g
11419103 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11499093
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11165.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16009-13-5 | C34H32FeN4O4 | 616.50 g/mol
Hemin is used in cellular protection and control mechanism. It stimulates the synthesis of globulin. It is also used to study the bacterial strains and growth conditions, in the short-term colony assays and cell transfections. Further, it is used to treat the symptoms of various porphyrias. In addition, it is used in the preparation of agar medium for the bacteria culture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La hemina se utiliza en el mecanismo de protección y control celular. Estimula la síntesis de globulina. También se utiliza para estudiar las cepas bacterianas y las condiciones de crecimiento, en los ensayos de colonias a corto plazo y en las transfecciones celulares. Además, se utiliza para tratar los síntomas de varias porfirias. Además, se utiliza en la preparación de medio de agar para el cultivo de bacterias.
Solubilidad
Soluble en amoníaco diluido, trimetilamina, p-toluidina y dimetilanilina. Ligeramente soluble en alcohol. Insoluble en agua
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16009-13-5
Fórmula molecular C34H32ClFeN4O4
Peso molecular (g/mol) 651.95
Número MDL MFCD00010726
Clave InChI BTIJJDXEELBZFS-HXFTUNQESA-K
Sinónimo chlorohemin, hemin chloride, protoferriheme, ferriheme, ferriprotoporphyrin ix chloride, ferriprotoporphyrin ix, panhematin, protohemin, protohemin ix, ferriprotoporphyrin
PubChem CID 131675604
Nombre IUPAC ácido 3-[18-(2-carboxietil)-8,13-bis(etenil)-3,7,12,17-tetrametil-23H-porfirin-21-id-2-il]propanoico; hierro; clorhidrato
SMILES CC1=C(CCC(O)=O)\C2=C\C3=C(CCC(O)=O)C(C)=C4\C=C5/N=C(/C=C6\N([Fe](Cl)N34)\C(=C/C1=N2)C(C=C)=C6C)C(C=C)=C5C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hemin (porcine)
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 5229914
Índice Merck 14,4644
Información de solubilidad Soluble in dilute ammonia,trimethylamine,p-toluidine and dimethylaniline. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 651.95
Porcentaje de pureza ≥98%
Nombre del producto
  • Hemin (porcine)
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hemin