Learn More
Heme Oxygenase-1-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16440837
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16440837 50 mg 50 miligramos
16455386 100 mg 100 miligramos
16437247 5 mg 5 miligramos
16404538 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16440837
Marca: Medchem Express HY111798
MedChemExpress Heme Oxygenase-1-IN-1 (Compound 2) is a heme oxygenase 1 (HO-1) inhibitor with an IC50 of 0.25 μM.
Heme Oxygenase-1-IN-1 (Compound 2) is a heme oxygenase 1 (HO-1) inhibitor with an IC50 of 0.25 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heme Oxygenase-1-IN-1
CAS 1093058-52-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H15BrN2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (447.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC=C(CCCCN2C=CN=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 279.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.18
Porcentaje de pureza 98.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death